SLGPR33RB
Filtro de jeringa de polietersulfona Millex®
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-GP, Filtro de jeringa de PES de 0,22 μm., Jeringa de jeringa PES Millipore Express®, filtro de jeringa de polietersulfona
About This Item
Productos recomendados
material
modified acrylic housing
polyethersulfone membrane
Quality Level
description
Female Luer-Lok/Male Luer slip
sterility
γ-irradiated
sterile
product line
Millex®
feature
hydrophilic
packaging
pk of 250
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
≥150 mL/min water flow rate at 30 psi (2.1 bar)
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
technique(s)
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
H
27 mm
diam.
33 mm
volume
200 mL
color
green
matrix
Millipore Express®
pore size
0.22 μm
input
tissue culture medium
aqueous solution(s)
bubble point
≥59 psi, water
fitting
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Categorías relacionadas
General description
Application
Features and Benefits
- Adaptados a una variedad de aplicaciones en función del tipo de membrana, la carcasa y la calificación de validación
- Membranas con bajos niveles de extraíbles y baja absorción para pérdidas mínimas de muestra
- Caudales más rápidos y presiones de funcionamiento más elevadas para mayores requisitos de rendimiento