SCT261
BioTracker™ Mitochondrial Lipid Peroxide Live Cell Ferroptosis Indicator
Human
Sinónimos:
mitochondria live cell probe, mitochondrial ferroptosis live cell probe, mitochondrial lipid peroxidation probe
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
BioTracker™ Mitochondrial Lipid Peroxide Live Cell Ferroptosis Indicator,
origen biológico
human
Nivel de calidad
envase
vial of 15 μg
fabricante / nombre comercial
Millipore
técnicas
cell culture | stem cell: suitable
flow cytometry: suitable
Condiciones de envío
2-8°C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Características y beneficios
Descripción de destino
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable