Key Documents
SCT125
Millipore
GelGreen® Tinción de ácidos nucleicos X10000 Agua
GelGreen is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels.
Sinónimos:
Fluorescent DNA gel stain
About This Item
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.52
form
liquid
technique(s)
PCR: suitable
solubility
water: soluble
suitability
suitable for nucleic acid staining
detection method
fluorometric
General description
GelGreen es un colorante de ácidos nucleicos verde fluorescente sensible, estable y ecológico diseñado específicamente para la tinción de geles. GelGreen tiene una absorción UV entre 250 nm y 300 nm y un pico de absorción fuerte centrado en torno a 500 nm (Figura 1). Por tanto, GelGreen es compatible con un transiluminador UV de 254 nm o con un lector de gel equipado con excitación de luz visible (como un escáner de gel basado en láser de 488 nm o un Dark Reader). GelGreen es mucho más sensible que SYBR Safe (Figura 2). A diferencia de los colorantes SYBR , que se sabe que son inestables, GelGreen es muy estable, tanto hidrolítica como térmicamente.
El colorante no es citotóxico ni mutágeno a concentraciones muy superiores a las concentraciones de trabajo utilizadas en la tinción de geles. GelGreen ha superado con éxito las pruebas de seguridad medioambiental de conformidad con el título CCR 22 Caracterización de residuos peligrosos, en virtud de las cuales GelGreen no está clasificado como un residuo peligroso.
Propiedades espectrales
Absorbancia: Transiluminador estándar (254 nm), como una Dark Reader
Emisión: Filtro verde de trayectoria larga, como un filtro SYBR o un filtro GelStar .
Application
Categoría de investigación
Cultivo celular
Detección de ácidos nucleicos
GelGreen es un colorante fluorescente de los ácidos nucleicos diseñado para sustituir al muy tóxico bromuro de etidio (EtBr) para la tinción del ADN bicatenario y monocatenario o el ARN en geles de agarosa o geles de poliacrilamida.
Subcategoría de investigación
Tinción de células vivas
Quality
Propiedades espectrales
Absorbancia: Transiluminador estándar (254 nm), como una Dark Reader
Emisión: Filtro verde de trayectoria larga, como un filtro SYBR o un filtro GelStar .
Physical form
Líquido
Storage and Stability
GelGreen es un colorante muy estable. Conserve GelGreen a temperatura ambiente, protegido de la luz. Puede producirse precipitación del colorante a temperaturas inferiores, provocando una señal más baja o la aparición de precipitados en la superficie del gel. Si esto ocurre, caliente la disolución a 45-50°C durante dos minutos y agite en Vórtex. Proteger de la luz.
Legal Information
GelGreen is a registered trademark of Biotium Inc.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
87 °C - (Dimethylsulfoxide)