Documentos clave
RW0614250
Millipore
Membrana de filtración reforzada
Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración de MCE, tamaño de poro 0,5 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web cellulose membrane
white filter
Quality Level
description
142 mm diameter, mixed cellulose esters, 0.5 µm pore size, polyester web
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
150 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
filter diam.
142 mm
thickness
200 μm
pore size
0.5 μm pore size
75 % porosity
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: RW06
Las membranas de prefiltración reforzadas se pueden utilizar para eliminar contaminantes de una variedad de líquidos y gases. Los filtros tienen una gran capacidad de retención de suciedad y una baja caída de presión, lo que los hace ideales para reducir las concentraciones de contaminantes antes de los filtros de grado esterilizante. A diferencia de los materiales de prefiltración tradicionales que contienen asbesto o fibra de vidrio, nuestras membranas de prefiltración reforzadas están hechas de materiales que no se desprenden. Estos filtros retienen los contaminantes en la superficie de la membrana de celulosa.
Características y beneficios:
•Prefiltro con gran capacidad de carga de suciedad para un mayor rendimiento
•El sustrato que no se desprende no descargará las fibras en las aplicaciones posteriores
Aplicaciones:
Prefiltración antes de los filtros de grado esterilizante
Tipo de filtro: Filtro de membrana
Application
Prefiltración antes de la filtración a través de membrana de 0,45 μm.
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3