QGARDT2X1
Cartucho de purificación Q-Gard® T2
For Milli-Q® Advantage A10 / Reference systems connected to DI water feed
Sinónimos:
Cartucho de purificación Q-Gard®
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Características
can produce high resistivity water from purification media
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
Q-Gard®
resistividad
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
capacidad
≤53 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 34 g NaCl)
compatibilidad
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Reference
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
Características y beneficios
- Fungible original para la sustitución del cartucho de purificación Q-Gard® - QGARDT2X1.
- Genera agua sin contaminantes iónicos y orgánicos mediante tecnologías de intercambio iónico, carbón activado y filtración en profundidad.
- Certificado de calidad disponible en línea.
Componentes