Documentos clave
QGARD00B1
Milli-Q
Cartucho de purificación Q-Gard®
For dedicated removal of boron traces from water dispensed by Milli-Q® Element / Academic / Biocel / Element / Gradient / Synthesis systems
Sinónimos:
Cartucho de purificación de boro Q-Gard®
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Q-Gard®
compatibility
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
General description
El cartucho de purificación de boro Q-GARD® es un fungible de purificación de agua, diseñado para eliminar trazas de boro del agua ultrapura suministrada por los sistemas Milli-Q®.
Application
El cartucho de purificación de boro Q-Gard® se recomienda para utilizar en aplicaciones de laboratorio en las que las concentraciones de boro deben ser fiablemente bajas, como la ICP-MS.
Features and Benefits
  • Fungible original para la sustitución del filtro del cartucho Q-Gard® QGARD00B1.
  • Elimina las trazas de boro del agua de alimentación por el principio de intercambio iónico.
  • Genera agua sin boro cuando es alimentada con agua de ósmosis inversa Elix® , agua desionizada y agua destilada.
Legal Information
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany