Merck
Todas las fotos(7)
Key Documents
PTRP24H48
Millipore
Plaquitas colgantes para cultivo celular de 24 pocillos Millicell®
pore size 1.0 μm, clear PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Sinónimos:
cell culture inserts, permeable culture insert, plate inserts, tissue culture insert, tissue culture plate
About This Item
UNSPSC Code:
41122107
NACRES:
NB.13
material
clear PET membrane
polystyrene housing
Quality Level
sterility
γ-irradiated
sterile
feature
2x106 pores/cm2
packaging
pack of 48 ea (individually blister packaged)
parameter
37 °C max. temp.
technique(s)
cell attachment: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
permeability assay: suitable
H
15.5 mm
diam.
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
insert working volume
0.2 mL
size
24 wells
surface area
0.3 cm2
color
clear membrane
transparent membrane
pore size
1.0 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Las plaquitas para cultivo celular Millicell® con membrana de tereftalato de polietileno (PET) son ideales para el crecimiento y la diferenciación de varios tipos de células. Esta plaquita en envase individual estéril tiene un tamaño de poro de membrana ópticamente transparente de 1,0 μm y cabe en la mayoría de las placas de cultivo tisular de 24 pocillos.
En las placas de cultivo tisular, las células solo pueden acceder a los medios desde sus lados apicales, pero en las plaquitas Millicell® para cultivo de tejidos, las células pueden acceder a los medios desde sus lados apical y basolateral. Como consecuencia, el crecimiento, la estructura y la función celulares imitan mucho mejor lo que ocurre in vivo.
El diseño de la plaquita, con bridas, permite suspenderla dentro del pocillo de la placa de cultivo y acceder a ambos lados de la monocapa celular. Los espacios que quedan entre los tres brazos que sobresalen facilitan el pipeteo entre el exterior de la plaquita y el pocillo de la placa de cultivo.
Application
  • Proliferación celular
  • Receptores de superficie celular
  • Cocultivo
  • Crecimiento de células epiteliales
  • Capas nutritivas
  • Detección fluorescente/inmunohistoquímica
  • Fertilización in vitro
  • Toxicología in vitro
  • Fijación microbiana
  • Microscopia de contraste de fase
  • Secreciones de proteínas polarizadas
  • Captación polarizada
  • Transporte/permeabilidad
Specifications
Densidad de poros de la membrana = 2 x 106 poros/cm2
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
reagent
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Artículos
Discover tips for choosing the best plate to use with Millicell® hanging inserts for your applications, including barrier formation and cell imaging.
Discover tips for choosing the best plate to use with Millicell® hanging inserts for your applications, including barrier formation and cell imaging.
How to set up barrier formation and permeability assays using cell culture inserts and TEER measurements.
How to set up barrier formation and permeability assays using cell culture inserts and TEER measurements.
Ver todo
Contenido relacionado
Culture in 2.5D using small intestine duodenum organoids and Millicell® hanging cell culture inserts to monitor long-term drug side effects and toxicity.
Culture in 2.5D using small intestine duodenum organoids and Millicell® hanging cell culture inserts to monitor long-term drug side effects and toxicity.
Culture in 2.5D using small intestine duodenum organoids and Millicell® hanging cell culture inserts to monitor long-term drug side effects and toxicity.
Culture in 2.5D using small intestine duodenum organoids and Millicell® hanging cell culture inserts to monitor long-term drug side effects and toxicity.