Documentos clave
PR0G000S2
Milli-Q
Módulo de pretratamiento Progard® S2 (largo)
Long, Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components
Sinónimos:
Módulo de pretratamiento Progard® S
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
material
EPDM rubber
polypropylene
Quality Level
feature
Optimal protection of Reverse Osmosis (RO) membrane, optimized system lifetime and performance. Removal of large particles, organic compounds and free chlorine from feed water with a silt density index (SDI) up to 12.
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Progard®
H
39.5 cm (15.5 in.)
total organic carbon (TOC) residue
<2000 ppb
halogenated residue
<3 ppm (Cl2)
compatibility
for use with Direct-Q® (1997-2010)
for use with Elix® (1997-2008)
for use with RiOs (1997-2012)
shipped in
ambient
General description
El módulo de pretratamiento Progard® S2 se ha diseñado para pretratar el agua mediante la eliminación de partículas grandes, compuestos orgánicos y cloro libre del agua del grifo. Esto protege la membrana de ósmosis inversa (RO) contra las incrustaciones minerales, el ensuciamiento orgánico y la oxidación del cloro.
El módulo de pretratamiento Progard® S2 asegura la optimización de la vida útil y el rendimiento del sistema.
La sustitución de los fungibles, cuando lo indique el sistema, es fundamental para mantener su rendimiento dentro de las especificaciones.
Diseñado para utilizar con los sistemas de purificación de agua Direct-Q®, Elix® y Rios 5/8/16.
Application
Eliminación de las sustancias orgánicas, el cloro libre y las partículas del agua del grifo para proteger la membrana de RO.
Features and Benefits
  • El módulo de pretratamiento Progard® S2 está fabricado con polipropileno y EPDM.
  • Adecuado para el suministro de agua corriente con un índice de densidad de sedimentos (SDI) < 12, Cl2 < 3 ppm, y TOC < 2000 ppb.
  • Los medios de carbón activo natural presentan una superficie y cinética de adsorción elevadas, y toleran agua de alimentación que contenga hasta 3 ppm de cloro y 2000 ppb de TOC.
  • Para evitar la proliferación de las bacterias, el carbón activo natural seleccionado ha sido impregnado con plata, un bacteriostático probado.
  • El filtro de profundidad exhibe una gran capacidad y una retención optimizada, y tolera agua de alimentación con un SDI de hasta 12.
  • Incorpora polifosfatos, seleccionados de manera específica para evitar la formación de incrustaciones sin liberar iones.
Legal Information
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany