PD1504700
PetriSlides
For microbial contamination analysis, Membrane filtration, pkg of (100 units)
Sinónimos:
Placa de Petri para filtración por membrana
About This Item
Productos recomendados
material
cellulose membrane
clear device
polystyrene slide
Quality Level
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Petrislides
packaging
pkg of (100 units)
technique(s)
sterile filtration: suitable
input
sample(s) (environmental)
application(s)
bioburden testing
(Beverages, Water)
compatibility
Membrane filtration
shipped in
ambient
General description
Application
Certificados de análisis (COA)
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.
El kit de ensayo con parche Millipore® es un kit portátil para la recolección y análisis de fluidos hidráulicos, productos químicos a granel, agua de calderas y aceites lubricantes. El kit consta de fungibles para 100 pruebas.
El kit de ensayo con parche Millipore® es un kit portátil para la recolección y análisis de fluidos hidráulicos, productos químicos a granel, agua de calderas y aceites lubricantes. El kit consta de fungibles para 100 pruebas.
El kit de ensayo con parche Millipore® es un kit portátil para la recolección y análisis de fluidos hidráulicos, productos químicos a granel, agua de calderas y aceites lubricantes. El kit consta de fungibles para 100 pruebas.