Documentos clave
P2C005V01
Millipore
Módulo de ultrafiltración Pellicon® 2 Mini PLCCC V 0,1 m2
filtration area 0.1 m2, NMWCO 5 kDa
Sinónimos:
Módulo de ultrafiltración Pellicon® 2 Mini
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
material
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Quality Level
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
H
2.16 cm (0.85 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Ultracel®
pore size
5 kDa NMWCO
pH
2-13
General description
La minicasete de ultrafiltración Pellicon® 2 PLCCC establece el estándar en las unidades de filtración de flujo tangencial tipo casete. P2C005V01 se diseñó teniendo en cuenta el escalado de procesos y el desarrollo de las aplicaciones.
La membrana de polietersulfona PLCCC de Millipore tiene estructuras carentes de huecos que protegen contra fugas de solutos a través de los microdefectos normalmente asociados con los huecos situados debajo de las finas pieles de las membranas de UF convencionales. Estas membranas sin huecos son más permeables, lo que produce un flujo elevado con una retención del producto equivalente o superior. Estas membranas sin huecos proporcionan las ventajas de un procesamiento rápido y de alto rendimiento y sistemas más pequeños.
El módulo de ultrafiltración Pellicon® 2 Min iPLCCC V 0,1 m² cuenta con una superficie de filtración de 0,1 m2 y un tamaño de poro de 5 kDa de NMWCO.
Application
Concentración, desalación o cambio de disoluciones tampón de:
  • Disoluciones proteicas
  • Disoluciones de polisacáridos
  • Suspensiones víricas
Cosecha, lavado o clarificación de:
  • Cultivos y lisados celulares
  • Suspensiones coloidales
  • Cultivos víricos
Features and Benefits
  • Pantalla tipo V (canal abierto)
  • Membranas sin huecos de última generación para afrontar prácticamente cualquier desafío de separación
  • Trayectoria de flujo corta para un mayor caudal y una capacidad de separación de mayor resolución
  • Opción de configuración del canal de flujo que proporciona capacidad de optimización de procesos
  • Predecible, rápido, escalable
  • Escalabilidad lineal real desde módulos de tamaño de laboratorio hasta montajes industriales para procesar miles de litros
  • Ofrece una mayor resolución, mejores rendimientos y una resistencia superior a la contrapresión
  • Las membranas Ultracel son membranas compuestas moldeadas sobre un sustrato microporoso para obtener membranas sin defectos con una calidad superior
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Requisitos de prefiltración: 100 µm
Analysis Note
Extraíbles gravimétricos: después de un lavado con agua
Legal Information
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2