NY0504700
Filtro de malla de nailon
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración de nailon, tamaño de poro 5,0 μm
About This Item
Productos recomendados
material
Nylon
plain filter
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
filter diam.
47 mm
thickness
100 μm
pore size
5.0 μm pore size
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: NY05
Los filtros de nailon son compatibles con una amplia gama de disolventes. Hay dos tipos: 1) Membrana de filtración de nailon con tamaños de poro que van desde 0,20 hasta 1,2 µm, y 2) Filtros de malla tejida con aperturas de la malla comprendidas entre 5 y 180 µm.
Nuestro filtro de malla tejido de nailon de 5 µm (NY054700) se utiliza habitualmente en la industria del automóvil para análisis de limpieza.
Características y beneficios:
•Amplia variedad de tamaños de poro disponibles
•Resistentes a los disolventes agresivos
Aplicaciones:
Eliminación de partículas y clarificación; Filtración de disolvente; Análisis de partículas; Control de pintura; Análisis de limpieza de automóviles
Nuestro filtro de malla tejido de nailon de 5 µm (NY054700) se utiliza habitualmente en la industria del automóvil para análisis de limpieza.
Características y beneficios:
•Amplia variedad de tamaños de poro disponibles
•Resistentes a los disolventes agresivos
Aplicaciones:
Eliminación de partículas y clarificación; Filtración de disolvente; Análisis de partículas; Control de pintura; Análisis de limpieza de automóviles
Tipo de filtro: Filtro de malla
Application
- Recolección de algas y células
- Análisis de partículas
- Filtración de partículas grandes
- Toxicología y cribado farmacológico en C. elegans y pez cebra
- Filtro de fondo para sistemas de obtención de imágenes de partículas
- Prefiltración de solventes
Supervisión de pintura
also commonly purchased with this product