Documentos clave
MXPPA4VP1
Millipore
Protocolo de validación de las bombas Milliflex PLUS
The Milliflex PLUS Pumps validation protocol is available to make validation faster and easier and ensures that your system′s performance remains compliant with its validated specifications.
About This Item
UNSPSC Code:
41116500
eCl@ss:
25169090
NACRES:
NB.79
Quality Level
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
industrial qc
shipped in
ambient
General description
Tipo de servicio: Servicios de validación
Application
El protocolo de validación de las bombas Milliflex PLUS está a su disposición para acelerar y facilitar la validación, y para garantizar que el rendimiento de su sistema sigue cumpliendo con sus especificaciones validadas.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13