Documentos clave
MSVMHTS0D
Millipore
Collar de pocillo profundo
Deep Well Collar for MultiscreenHTS Vacuum Manifold.
Sinónimos:
Deep well adapter, Well collar
About This Item
UNSPSC Code:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Quality Level
product line
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
shipped in
ambient
General description
Los colectores a vacío MultiScreen se han desarrollado para todas las aplicaciones de filtración al vacío en las que se utilizan placas de filtración MultiScreenHTS y MultiScreen. Los componentes del colector son resistentes a los disolventes y adecuados para utilizar con protocolos manuales o automatizados.
Nuevo colector a vacío MultiScreenHTS con tecnología DirectStack
El nuevo colector a vacío MultiScreenHTS proporciona un mejor rendimiento para utilizar con placas de filtración MultiScreenHTS de 96 y 384 pocillos, así como con la familia de placas de filtración Solvinert. Se puede configurar fácilmente tanto para flujo-a-residuos como para la recolección de analitos. Para las aplicaciones que requieren la recogida del filtrado para análisis posteriores, el colector a vacío y las placas de filtración MultiScreenHTS ofrecen una mejora significativa de la fiabilidad con respecto a los sistemas actuales. Cuando se utiliza con placas de filtración MultiScreenHTS y placas receptoras estándar ANSI/SBS, los diseños exclusivos de las placas y el colector se combinan para eliminar los espacios entre los directores de flujo y los pocillos receptores, y proporcionan una opción de procesamiento placa sobre placa para ensayos en los que se requiere recoger el filtrado. El apilamiento directo también facilita las iniciaciones del vacío. Se pueden realizar ciclos completos de ensayo de filtración sin intervención manual.
El colector a vacío MultiScreenHTS se caracteriza por:
- Tecnología DirectStack para la recolección de filtrado sin interferencias
- Configuraciones para placas receptoras de pocillos profundos o estándar
- Tamaño compatible con ANSI / SBS que permite una fácil integración robótica de la cubierta
También disponible: Colector a vacío MultiScreen para placas de filtración clásicas.
Compatibilidad química
- En la lista de compatibilidad, que puede encontrar en las Directrices generales para placas MultiScreen, se indican los productos químicos que son compatibles con los colectores a vacío MultiScreenHTS y MultiScreen, así como las placas de filtración MultiScreen Solvinert.
Aplicaciones
- Filtración al vacío de placas filtrantes multipocillos, manipulación automatizada de líquidos
Components
incluye juntas y marco de la junta del collar
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany