MIX0200L104
Mobius® control box unit, 230 V
About This Item
entrada CA/CC
115 V / 230 V AC, 50-60 Hz (single phase)
230 V, 50 - 60 Hz
Nivel de calidad
Materiales
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
Parámetros
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
Altura
45.7 cm (18 in.)
Anchura
38 cm (15 in.)
cable L
250 cm (98.4 in.)
Profundidad
21.3 cm (8.4 in.)
peso
13.5 kg (29.76 lb)
Adaptador
connector (separate types for each country)
compatibilidad
for use with MOBIUS® MIX100
for use with MOBIUS® MIX200
Especificaciones