Key Documents
MCGB40S01
Millipore
Durapore® 0,22 µm hidrófoba, Cartucho Millidisk®
Millidisk® 40, filtration area 2000 cm2, hydrophobic
Sinónimos:
Millidisk Cartridge 40-stack 0.22 μm hydrophobic
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
PVDF
polysulfone
polysulfone support
silicone seal
Quality Level
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
Millidisk® 40
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millidisk®
parameter
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
0.7 bar max. inlet pressure (10 psi) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C (Forward)
technique(s)
gas filtration: suitable
filtration area
2000 cm2
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤10 mg/device
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm
input
sample type liquid
bubble point
≥1170 mbar (17.0 psig), nitrogen with 100% IPA at 23 °C
cartridge code
not applicable
General description
Configuración del dispositivo: Cartucho
Diseño de apilamiento: Pila de 40
Packaging
Bolsa de apertura fácil
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: Consulte las instrucciones de humectación de las unidades de filtración con membrana Durapore® en la guía del usuario
  • Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Preparation Note
Este producto se fabricó con una membrana Durapore® que cumple los criterios de un filtro "no liberador de fibras" según lo definido en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Método de esterilización
5 ciclos de vapor in situ (SIP) de 30 min a 135 °C; 5 ciclos de autoclave de 60 min a 126 °C.
Analysis Note
Extraíbles gravimétricos: utilizando dispositivos esterilizados después de 24 horas en una mezcla de IPA al 70/30 %/agua a temperatura ambiente controlada
Retención bacteriana
Se observó una capacidad de retención cuantitativa de las muestras de una concentración de provocación mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² de Brevundimonas diminuta utilizando la metodología ASTM® F838.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIDISK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany