Key Documents
MANMN4010
Millipore
Placa de 96 pocillos Multiscreen®, membrana de malla de nailon
pore size 40.0 μm, non-sterile
Sinónimos:
Mesh Nylon 96-Well Plate, Nylon Membrane Plate
About This Item
UNSPSC Code:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
material
flat bottom wells
mesh Nylon membrane
polystyrene
Quality Level
description
Whole Organism Screening
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
feature
lid
manufacturer/tradename
MultiScreen®
parameter
50-250 μL sample volume (per well)
filtration area
0.28 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
50-250 μL
pore size
40.0 μm pore size
shipped in
ambient
General description
La placa MultiScreen-Mesh con placa receptora proporciona un sistema completo para el cultivo, el análisis y la lectura de los resultados de los ensayos en un protocolo de un solo paso. Este sistema es ideal para la detección de dianas y otras aplicaciones que evalúan nuevos compuestos utilizando organismos multicelulares como modelo in vivo.
MultiScreen-Mesh está optimizada para la identificación de compuestos y dianas en un formato de 96 pocillos. La placa de malla de nailon de 96 pocillos y la bandeja de 96 pocillos se combinan para proporcionar un sistema listo para usar para ensayos de medición de la parálisis, la citotoxicidad y la muerte de organismos pluricelulares. Seleccione el tamaño adecuado para su aplicación de una variedad de tamaños de poro de malla. Sólo tiene que transferir los parásitos, nematodos u otros organismos pluricelulares a los pocillos, tratarlos con el compuesto diana y medir la migración de los organismos. Las placas son ópticamente transparentes para utilizar con un microscopio de obtención de imágenes u otros análisis microscópicos. Las placas se pueden recubrir con una fina capa de agar si es necesario.
También se ha demostrado que las placas MultiScreen-Mesh son útiles como tamices celulares de gran rendimiento antes del análisis celular en un analizador FACS. Para disociar los grupos de células antes de cargar la placa en el equipo de FACS, pase las suspensiones celulares a través de las placas de malla, ya sea por flujo de gravedad o mediante una centrifugación suave.
Esta placa filtrante proporciona un sistema completo para el cultivo, el análisis y la lectura de los resultados de los ensayos en un protocolo de un solo paso. El sistema es ideal para el cribado de dianas y otras aplicaciones que permiten evaluar el efecto de los nuevos compuestos en organismos pluricelulares enteros. La placa de filtración MultiScreen-Mesh está optimizada para la identificación de compuestos y dianas en un formato de 96 pocillos. La placa de filtración y la bandeja de 96 pocillos se ajustan para proporcionar un sistema listo para usar para ensayos que miden la parálisis, la citotoxicidad y la muerte de organismos pluricelulares. Sólo tiene que transferir los parásitos, nematodos u otros organismos pluricelulares a los pocillos, tratarlos con el compuesto diana y medir la migración de los organismos.
Características y beneficios:
- Múltiples configuraciones y aplicaciones
- Compatibilidad química
- Compatible con automatización
- Filtración al vacío y recogida de filtrado superiores
- Las placas son ópticamente transparentes para utilizar con un microscopio de obtención de imágenes u otros análisis microscópicos
Aplicaciones
- Cribado de organismos completos
Application
Categoría de investigación
Organismo completo
Cribado de organismos completos
Physical form
Código de colores: Transparente
Other Notes
Compatible con automatización: No
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany