Key Documents
MABT868
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-acetil-alfa tubulina, clon 6-11B-1
clone 6-11B-1, from mouse
Sinónimos:
Tubulin alpha-1 chain, acetyl-alpha tubulin
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6-11B-1, monoclonal
species reactivity
sea urchin, bovine, monkey, Chlamydomonas, Drosophila, mouse, rat-kangaroo, human
technique(s)
dot blot: suitable
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
GenBank accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys40)
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
General description
Los microtúbulos son filamentos citoesqueléticos compuestos por heterodímeros de alfa y beta-tubulina que se autoensamblan de cabeza a cola para formar protofilamentos y lateralmente para formar un tubo hueco. Varias modificaciones postraduccionales (PTM), como acetilación, poliglutamilación, poliglicilación, detirosinación, fosforilación y palmitoilación, pueden regular las propiedades de polimerización de las tubulinas o sus interacciones con las proteínas asociadas a los microtúbulos (MAP) y las proteínas motrices. Se sabe que un subconjunto de microtúbulos citoplásmicos y microtúbulos del huso, el axón y los cilios contiene alfa-tubulina acetilada a través del grupo epsilon-amino de la Lisina-40 (K40). El miembro MEC-17 de la familia de lisina acetiltransferasa GNAT (o alfa-tubulina acetiltransferasa/alfaTAT) cataliza la acetilación K40, mientras que se sabe que HDAC6 y sirtuina2 (SIRT2) catalizan la desacetilación de la tubulina. Las evidencias experimentales indican que la acetilación K40 prepara la alfa-tubulina para más modificaciones postraduccionales, que no se pueden revertir mediante la desacetilación ulterior de K40ac. Posteriormente, la alfa-tubulina acetilada y desacetilada en microtúbulos nativos son estructuralmente diferentes de la alfa-tubulina no acetilada (su K40 no ha estado nunca antes acetilada).
Specificity
Las evidencias experimentales indican que la α-tubulina acetilada y la desacetilada en microtúbulos nativos son estructuralmente distintas de la α-tubulina no acetilada , y que el clon 6-11B-1 reconoce la α-tubulina acetilada y desacetilada, pero no la α-tubulina no acetilada (nunca acetilada) . Mientras que el patrón de inmunotinción de 6-11B-1 se asemeja al de los anticuerpos anti-acetil-Lys40 en células de ciclo normal, debe prestarse especial atención al interpretar los resultados de la inmunotinción cuando se utiliza este AcM en células sometidas a manipulación de desacetilación de tubulina por expresión exógena de desacetilasa o por medios químicos.
Immunogen
Fracción dineína 15 S del axonema de esperma de erizo de mar.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 4,0 µg/ml de un lote representativo detectaron la acetil-alfa tubulina en 10 µg de lisado de tejido cerebral de ratón.
Análisis inmunocitoquímico: un lote representativo detectó alfa-tubulina acetilada en células epiteliales renales humanas sanas cultivadas (cortesía del Dr. Christopher Ward, University of Kansas Medical Center).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): un lote representativo detectó alfa-tubulina en lisados de axonema de esperma de erizo de mar, pero no en lisados de microtúbulos estabilizados con taxol de huevos de erizo de mar (Piperno, G., y Fuller, M. (1985). J Cell Biol.101(6):2085-2094).
Análisis mediante inmunotransferencia por puntos: un lote representativo detectó alfa-tubulina en las fracciones soluble e insoluble en detergente iónico Sarkosyl de extractos de axonema de esperma de erizo de mar (Piperno, G., y Fuller, M. (1985). J Cell Biol.101(6):2085-2094).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo detectó alfa-tubulina acetilada y desacetilada, pero no no-acetilada en fibroblastos renales de mono verde COS-7 y células epiteliales PtK2 de rata canguro mediante inmunocitoquímica fluorescente (Soppina V., et al. (2012). PLoS One. 7(10):e48204).
Análisis mediante microscopia electrónica: se ha demostrado que el fragmento Fab del clon 6-1 tiñe los microtúbulos estabilizados con Taxol polimerizados in vitro a partir de tubulina cerebral bovina purificada con o sin desacetilación catalizada por SIRT2 (Soppina V., et al. (2012). PLoS One. 7(10):e48204).
Categoría de investigación
Estructura celular
Este anticuerpo anti-acetil-alfa tubulina, clon 6-11B-1, está validado para utilizar en Western Blotting, inmunocitoquímica, inmunotransferencia por puntos y microscopia electrónica para la detección de acetil-alfa tubulina.
Subcategoría de investigación
Adherencia (CAM)
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HeLa.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): 4,0 µg/ml de este anticuerpo detectaron la acetil-alfa tubulina en 10 µg de lisado de células HeLa.
Target description
~50 kDa observados
Physical form
IgG2bκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Tamas Yelland et al.
Journal of medicinal chemistry, 65(3), 1898-1914 (2022-02-03)
RAS is a major anticancer drug target which requires membrane localization to activate downstream signal transduction. The direct inhibition of RAS has proven to be challenging. Here, we present a novel strategy for targeting RAS by stabilizing its interaction with
Vincent Serapiglia et al.
Frontiers in pediatrics, 9, 780166-780166 (2022-03-15)
Fetal endoscopic tracheal occlusion (FETO) is an emerging surgical therapy for congenital diaphragmatic hernia (CDH). Ovine and rabbit data suggested altered lung epithelial cell populations after tracheal occlusion (TO) with transcriptomic signatures implicating basal cells. To test this hypothesis, we
Yan Shin J Liao et al.
Experimental physiology, 105(10), 1673-1683 (2020-08-01)
What is the central question of this study? What is the impact of airway cholinergic history on the properties of airway mucus secretion in a cystic fibrosis-like environment? What is the main finding and its importance? Prior cholinergic challenge slightly
Shin-Ichiro Ozawa et al.
The Plant cell, 32(4), 1179-1203 (2020-01-29)
In the green alga Chlamydomonas (Chlamydomonas reinhardtii), chloroplast gene expression is tightly regulated posttranscriptionally by gene-specific trans-acting protein factors. Here, we report the identification of the octotricopeptide repeat protein MTHI1, which is critical for the biogenesis of chloroplast ATP synthase
Markus Masek et al.
Nature communications, 13(1), 1282-1282 (2022-03-13)
Primary cilia are key sensory organelles whose dysfunction leads to ciliopathy disorders such as Bardet-Biedl syndrome (BBS). Retinal degeneration is common in ciliopathies, since the outer segments (OSs) of photoreceptors are highly specialized primary cilia. BBS1, encoded by the most