MABT64
Anti-Nectin-4/PVRL4 Antibody, clone N4.61
clone N4.61.2, from mouse
Sinónimos:
poliovirus receptor-related 4, Ig superfamily receptor LNIR, nectin 4, poliovirus receptor-related protein 4, nectin-4, Nectin-4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
N4.61.2, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PVRL4(81607)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoprecipitation Anaysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IP (Fabre-Lafay, S., et al. (2005). Journal of Biological Chemistry. 280(20):19543–19550).
Cell Structure
ECM Proteins
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: A 1:400 dilution of this antibody detected Nectin-4/PVRL4 in ductal carcinoma tissue.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Ductal carcinoma tissue
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable