MABT38
Anti-Laminin subunit alpha-4 Antibody, clone 3H2
clone 3H2, from mouse
Sinónimos:
laminin, alpha 4, laminin subunit alpha-4, Laminin-8 subunit alpha, Laminin-9 subunit alpha, laminin alpha 4 chain, Laminin-14 subunit alpha
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3H2, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LAMA4(3910)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
ELISA Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in ELISA. (Wondimu, Z., et al. (2004). Blood. 104(6):1859-1866.)
Immunoprecipitation Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IP. (Wondimu, Z., et al. (2004). Blood. 104(6):1859-1866.)
Cell Structure
ECM Proteins
Calidad
Western Blot Analysis: A 1:50,000 dilution of this antibody detected Laminin subunit alpha-4 in 10 µg of human serum tissue lysate (non-reduced conditions).
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Human serum tissue lysate (non-reduced)
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable