Documentos clave
MABT372
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Mastl, clon 4F9
clone 4F9, from mouse
Sinónimos:
Serine/threonine-protein kinase greatwall, GW, GWL, hGWL, Microtubule-associated serine/threonine-protein kinase-like, MAST-L
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4F9, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MASTL(84930)
General description
La Mastl también se denomina serina/treonina-proteína cinasa Greatwall (GW) y proteína cinasa de serina/treonina asociada a microtúbulos (MAST-L). La Mastl es una proteincinasa de serina y treonina que regula la entrada a la mitosis y el mantenimiento durante la fase M mediante la inactivación de la proteína fosfatasa 2A (PP2A). También se cree que la Mastl está implicada en la diferenciación de los megacariocitos y la trombocitopenia 2 (THC2).
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Proteína recombinante que corresponde al extremo C-terminal de la Mastl humana.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:50-2 000 de un lote representativo detectó la Mastl en cáncer de próstata humano y cortes de tejido testicular humano.
Categoría de investigación
Estructura celular
Detección de la Mastl utilizando este anticuerpo monoclonal de ratón, anticuerpo anti-Mastl, clon 4F9, validado para utilizar en inmunotransferencia Western e IHC.
Subcategoría de investigación
Adherencia (CAM)
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células de carcinoma epidermoide bucal humano.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 1,0 µg/ml de este anticuerpo detectó Mastl en 10 µg de lisado de células de carcinoma epidermoide humano.
Target description
~97 kDa observados. En algunos lisados pueden aparecer bandas no caracterizadas.
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Odjo G Gouttia et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 904719-904719 (2022-10-18)
Platinum-based chemotherapy is the standard first-line treatment for oral squamous cell carcinoma (OSCC) that is inoperable, recurrent, or metastatic. Platinum sensitivity is a major determinant of patient survival in advanced OSCC. Here, we investigated the involvement of MASTL, a cell
Srijayaprakash Babu Uppada et al.
Molecular cancer, 17(1), 111-111 (2018-08-03)
Chemotherapeutic agents that modulate cell cycle checkpoints and/or tumor-specific pathways have shown immense promise in preclinical and clinical studies aimed at anti-cancer therapy. MASTL (Greatwall in Xenopus and Drosophila), a serine/threonine kinase controls the final G2/M checkpoint and prevents premature
Dario Hermida et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 19(2), 326-343 (2019-12-20)
The human MASTL (Microtubule-associated serine/threonine kinase-like) gene encodes an essential protein in the cell cycle. MASTL is a key factor preventing early dephosphorylation of M-phase targets of Cdk1/CycB. Little is known about the mechanism of MASTL activation and regulation. MASTL
Dapeng Ren et al.
The Journal of biological chemistry, 292(24), 10026-10034 (2017-04-28)
Greatwall (Gwl) kinase plays an essential role in the regulation of mitotic entry and progression. Mitotic activation of Gwl requires both cyclin-dependent kinase 1 (CDK1)-dependent phosphorylation and its autophosphorylation at an evolutionarily conserved serine residue near the carboxyl terminus (Ser-883
Yanqiu Li et al.
eLife, 12 (2023-09-06)
Checkpoint activation after DNA damage causes a transient cell cycle arrest by suppressing cyclin-dependent kinases (CDKs). However, it remains largely elusive how cell cycle recovery is initiated after DNA damage. In this study, we discovered the upregulated protein level of