MABT324
Anti-CEACAM8 Antibody, clone 6/40c
About This Item
Productos recomendados
forma del anticuerpo
purified antibody
Nivel de calidad
clon
6/40c
monoclonal
purificado por
using protein G
reactividad de especies
mouse, human
concentración
(Please refer to lot specific datasheet.)
técnicas
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso UniProt
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CEACAM8 in 10 µg of PMN cell lysate.
Propiedades físicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable