Key Documents
MABN737
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-OPA1, clon 1OPA-1A8
ascites fluid, clone 10PA-1A8, from mouse
Sinónimos:
Dynamin-like 120 kDa protein, mitochondrial, Large GTP-binding protein, LargeG, Optic atrophy protein 1 homolog, Dynamin-like 120 kDa protein, form S1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
10PA-1A8, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OPA1(4976)
General description
LA OPA1 (atrofia óptica 1) es una GTPasa relacionada con la dinamina que desempeña un papel en la preservación del genoma y la morfología mitocondrial. En cuanto a su ubicación, se cree que la OPA1 está anclada a la membrana interna de las mitocondrias. La OPA1 se expresa mucho en las neuronas retinianas internas y externas y es importante para la función mitocondrial normal en esas células. Mutaciones en OPA1 son la causa principal de atrofia óptica autosómica dominante. Investigaciones recientes han demostrado que la OPA1 también tiene la capacidad de proteger las neuronas de lesiones excitotóxicas y podría ser una posible diana clínica para aumentar la resistencia de las neuronas después de un daño cerebral.
Specificity
Este anticuerpo detecta seis isoformas conocidas de la OPA1 (Akepati, V. R., et al. (2008). J Neurochem. 106(1):372-383.).
Immunogen
Proteína recombinante que corresponde a la OPA1 de ratón.
Application
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:100 de un lote representativo detectó la OPA1 en células de COS (Prof. Mustapha Oulad-Abdelghani, IGBMC, Francia).
Análisis mediante inmunoprecipitación: un lote representativo de un laboratorio independiente causó inmunoprecipitación de la OPA1 de lisado de tejido cerebral de ratón (Akepati, V. R., et al. (2008). J Neurochem. 106(1):372-383.).
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-OPA1, clon 1OPA-1A8, está validado para utilizarse en inmunoelectrotransferencia, ICC e IP para la detección de la OPA1.
Subcategoría de investigación
Enfermedades neurodegenerativas
Quality
Evaluada por lisado de tejido cerebral humano.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó la OPA1 en 10 µg de lisado de tejido cerebral humano.
Target description
~90 kDa y ~100 kDa observados. Se sabe que existen seis isoformas entre 80 kDa y 100 kDa (Akepati, V. R., et al. (2008). J Neurochem. 106(1):372-383.).
Physical form
Ascitis IgG1κ monoclonal de ratón en PBS que contiene azida sódica al 0,05%.
Sin purificar
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Zaida Abad-Jiménez et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 11(7) (2022-07-28)
The chronic low-grade inflammation widely associated with obesity can lead to a prooxidant status that triggers mitochondrial dysfunction. To date, Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) is considered the most effective strategy for obese patients. However, little is known about its molecular