Key Documents
MABN501
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-SUR1, clon N289/ 16
clone N289/16, from mouse
Sinónimos:
ATP-binding cassette sub-family C member 8, Sulfonylurea receptor 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
N289/16, monoclonal
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (immunogen homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ABCC8(6833)
General description
El receptor 1 de la sulfonilurea (SUR1) se denomina también miembro 8 de la subfamilia C de la casete de unión de ATP y es un miembro de la superfamilia de transportadores ABC. El SUR1 es una subunidad putativa del canal de potasio sensible al ATP de células beta (KATP) y funciona como un regulador de los canales de K+ sensibles al ATP y de la liberación de insulina.
Specificity
Este anticuerpo reconoce el C-terminal del SUR1. Un lote representativo detectó el Sur1 en preparaciones de membrana cerebral sin tratar
en lisado de células de ratón natural (WT) para SUR1, y demostró una pérdida de señal en lisado de células de ratón genomanipulado con supresión del SUR1 (KO) (Prof. J. Trimmer, Universidad de California, Davis.).
Immunogen
Proteína recombinante que corresponde al extremo C-terminal del SUR1 de rata.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:50 de un lote representativo detectó el SUR1 en tejido de tálamo humano.
El anticuerpo anti-SUR1, clon N289/16, es un anticuerpo monoclonal de ratón muy específico que actúa frente al SUR1 y que se ha probado en inmunoelectrotransferencia (WB) e IHC.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido hipotálamo de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 1,0 µg/ml de este anticuerpo detectó el SUR1 en 10 µg de lisado de tejido hipotalámico de ratón.
Target description
~180 kDa observados
Physical form
Presentación: Purificada
Analysis Note
Control
Lisado de tejido hipotalámico de ratón
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Ching-Han Lin et al.
The Journal of biological chemistry, 298(5), 101904-101904 (2022-04-11)
Pancreatic β-cells express ATP-sensitive potassium (KATP) channels, consisting of octamer complexes containing four sulfonylurea receptor 1 (SUR1) and four Kir6.2 subunits. Loss of KATP channel function causes persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy (PHHI), a rare but debilitating condition if not