MABN103
Anti-GLUR2 pS880 (Clone 022.19.5) Antibody
clone 022.19.5, from mouse
Sinónimos:
Glutamate receptor 2, GluR-2, AMPA-selective glutamate receptor 2, GluR-B, GluR-K2, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 2, GluA2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
022.19.5, monoclonal
reactividad de especies
rat
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer880)
Información sobre el gen
Rattus norvegicus ... Gria2(29627)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neurodegenerative Diseases
Calidad
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected GluR2 on 10 µg of lambda phosphatase untreated rat hippocampus tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Lambda phosphatase treated and untreated rat hippocampus tissue lysates
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable