Documentos clave
MABF540
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-CD127 (IL-7Ra) (ratón), PE-Cy7, clon A7R34
clone A7R34, 0.2 mg/mL, from rat
Sinónimos:
Interleukin-17 receptor A, IL-17 receptor A, IL-17RA, CD217
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rat
Quality Level
conjugate
PE-Cy7
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
A7R34, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
concentration
0.2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Il7R(16197)
General description
El anticuerpo A7R34 es específico del CD127 de ratón, una proteína de superficie celular de 60-90 kDa también conocida como la cadena alfa del receptor de interleucina-7, o IL-7R alfa. El CD127 se expresa normalmente en la superficie celular como un heterodímero con la cadena gamma común (CD132). Este complejo actúa como el receptor funcional de la IL-7, una citocina importante en el desarrollo de las células T y B, y en la homeostasis de las células T maduras. Una segunda citocina conocida como linfopoyetina estromal tímica (TSLP) también se une a un complejo receptor de CD127 y la cadena TSLPR para desencadenar la activación de las células dendríticas, y participa en el desarrollo de células B, la alergia y la autoinmunidad. El anticuerpo A7R34 puede utilizarse como marcador fenotípico para CD127 en células B inmaduras, en subconjuntos de timocitos que son doblemente negativos (CD4-CD8- ) o positivos simples (CD4+ o CD8+), y a niveles bajos en células T periféricas maduras. CD127 es un marcador clave, cuando se utiliza en combinación con CD4 y CD25, para distinguir las poblaciones Treg y las Treg efectoras/de memoria conocidas como T(REM).
Immunogen
La información del inmunógeno de este anticuerpo es información patentada.
Application
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
Este anticuerpo monoclonal de rata anti-CD127 (IL-7Ra) (ratón), PE-Cy7, clon A7R34, se ha validado para utilizar en IP, IHC, inmunofluorescencia y citometría de flujo para la detección de CD127 (IL-7Ra).
Quality
El anticuerpo monoclonal se purificó a partir de sobrenadante de cultivo tisular mediante cromatografía de afinidad. El anticuerpo purificado se conjugó en condiciones óptimas, retirándose de la preparación el colorante sin reaccionar.
Análisis mediante citometría de flujo: 0,5 µg de este anticuerpo detectaron el CD127 (IL-7Ra) en un millón de esplenocitos C57BL/6.
Physical form
Anticuerpo monoclonal de rata purificado en tampón que contiene NaH2PO4 10 mM , NaCl 150 mM, gelatina al 0,1 %, pH 7,2 y azida sódica al 0,1 %.
Cromatografía de exclusión por tamaño
Storage and Stability
Se recomienda conservar el producto sin diluir a 2-8°C y protegido de la exposición prolongada a la luz. No congelar.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c