MABF406
Anti-CD279 (PD-1) Antibody (mouse), PE, clone J43.1
clone J43.1, 0.2 mg/mL, from hamster(Armenian)
Sinónimos:
Programmed cell death protein 1, Protein PD-1, mPD-1, CD279
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
hamster (Armenian)
Nivel de calidad
conjugado
PE
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
J43.1, monoclonal
reactividad de especies
mouse
concentración
0.2 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Pdcd1(18566)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD279 (PD-1) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable