MABF1961
Anti-Thy 1.1 (CD90) Antibody, clone T11D7e
clone T11D7e, from mouse
Sinónimos:
Thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 antigen, CD90
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
T11D7e, monoclonal
reactividad de especies
mouse, rat
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Thy1(24832)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Thy 1.1 (CD90) in one million rat thymocytes.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable