MABF175E
Anti-CD3 (human), redFluor® 710, clone UCHT1 Antibody
clone UCHT1, from mouse, redFluor® 710
Sinónimos:
T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, CD antigen CD3e, CD3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
redFluor® 710
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
UCHT1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD3E(916)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD3 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable