MABF160A
Anti-CD45 (human), PerCP-Cy5.5, clone HI30 Antibody
clone HI30, from mouse, PerCP-Cy5.5
Sinónimos:
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen (L-CA), Lymphocyte antigen 5 (Ly-5), T200, CD45, CD45
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
PerCP-Cy5.5
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
HI30, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTPRC(5788)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD45 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable