Key Documents
MABE1006
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-N6-metiladenosina (m6A), clon 17-3-4-1
clone 17-3-4-1, from mouse
Sinónimos:
N6-methyladenosine, m6A
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
17-3-4-1, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
RIP: suitable
dot blot: suitable
isotype
IgG1λ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La N6-metiladenosina (m6A ) es una modificación abundante que se encuentra en el ARNm, el ARNt y los ARN nucleares pequeños (snRNA), así como en el ARN largo no codificante, en todas las especies. La metilación de la adenosina del ARN es catalizada por un complejo multicomponente compuesto por METTL3/MT-A70, METTL14, y WTAP en mamíferos. METTL3 y METTL14 son responsables de la actividad metiltransferasa del complejo y WTAP interviene en el reclutamiento de sustratos. La proteína asociada a la masa grasa y la obesidad (FTO) y ALKBH5 son dos desmetilasas identificadas que catalizan la desmetilación oxidativa de la m6A. Se han propuesto varias funciones a la modificación de m6A, entre ellas, la degradación del ARNm, la regulación de los cortes y empalmes, y la exportación y la maduración del ARN nuclear. (PMID 25171402). Nº de ref. MABE1006, anti-N6-metiladenosina (m6A), clon 17-3-4-1, es un anticuerpo monoclonal de ratón que detecta específicamente moléculas de ARN con modificación m6A.
Immunogen
Epítopo: N6-metiladenosina
Hapteno N6-metiladenosina-5′-mono-fosfato conjugado con BSA de toda la N6-metiladenosina (m6A).
Application
Análisis de inmunoprecipitación (ARN): un lote representativo inmunoprecipitó la N6-metiladenosina en transcritos IME2 (Bodi, Z., et al. (2010). Nucleic Acids Research. 38(16):5327-5335)
Análisis mediante inmunotransferencia por puntos del ARN: un lote representativo detectó la N6-metiladenosina en m6A (Bodi, Z., et al. (2010). Nucleic Acids Research. 38(16):5327-5335).
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-N6-metiladenosina (m6A), clon 17-3-4-1, es un anticuerpo contra la N6-metiladenosina para utilizar en la inmunoprecipitación de proteínas de unión al RNA e inmunotransferencia por puntos (dot blot).
Subcategoría de investigación
Receptores nucleares
Quality
Evaluada por inmunotransferencia por puntos del ARN en oligómeros que contienen la N6-metiladenosina.
Análisis mediante inmunotransferencia por puntos (dot blot): 1,0-2,0 μg/ml de este anticuerpo detectaron la N6-metiladenosina en oligómeros que contenían N6-metiladenosina.
Physical form
IgG1λ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Nate J Fry et al.
Oncotarget, 9(58), 31231-31243 (2018-08-23)
The mRNA modification N6-methyladenosine (m6A) is involved in many post-transcriptional regulatory processes including mRNA stability and translational efficiency. However, it is also imperative to correlate these processes with phenotypic outputs during cancer progression. Here we report that m6A levels are
Kang Wei et al.
Bioengineered, 13(3), 5236-5250 (2022-02-15)
N6-methyladenosine (m6A) is one of the most significant modifications in human mRNAs. Emerging evidence indicates that m6A participates in the initiation and development of malignant tumors. Nevertheless, the biological roles and mechanism of m6A in osteosarcoma (OS) remain unclear. The
Rong-Zhang He et al.
Cancer cell international, 21(1), 616-616 (2021-11-24)
UCA1 is frequently upregulated in a variety of cancers, including CRC, and it can play an oncogenic role by various mechanisms. However, how UCA1 is regulated in cancer is largely unknown. In this study, we aimed to determine whether RNA
Junfei Han et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 659228-659228 (2022-02-11)
Glioma is the most common type of malignant tumor of the nervous system and is characterized by high mortality and poor outcome. This study aims to investigate the mechanism underlying IGF2 mRNA-binding protein 2 (IGF2BP2) and long noncoding RNA DANCR
Nate J Fry et al.
RNA (New York, N.Y.), 23(9), 1444-1455 (2017-06-15)
Post-transcriptional regulation of mRNA during oxygen deprivation, or hypoxia, can affect the survivability of cells. Hypoxia has been shown to increase stability of a subset of ischemia-related mRNAs, including VEGF. RNA binding proteins and miRNAs have been identified as important