MABC1702
Anti-PDGF-BB Antibody, clone 6A9.9.11
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6A9.9.11, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 27.28 kDa
observed mol wt ~12 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 100 μg
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
secuencia del epítopo
Internal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting with recombinant human PDGF-BB.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected human recombinant PDGF-BB.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected PDGF-BB in human placenta tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable