Documentos clave
MAB8564
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-virus de la poliomielitis 3, clon 613-F1-B5-E5
ascites fluid, clone 613-F1-B5-E5, Chemicon®
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
613-F1-B5-E5, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG2a
shipped in
dry ice
Specificity
Reacciona con el virus de la poliomielitis 3.
Application
Categoría de investigación
Enfermedades infecciosas
El anticuerpo anti-virus de la poliomielitis 3, clon 613-F1-B5-E5 detecta la concentración del virus de la poliomielitis 3 y se ha sido publicado y validado para utilizar en IF.
IFA a 1:100-1:400.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo finales.
PROTOCOLO IFA
SUGERIDO:
Portaobjetos de sustrato:
1. Raspe y coloque las células en los pocillos del portaobjetos del microscopio.
2. Deje secar al aire.
3. Fije con acetona fría durante 10 minutos a +4°C.
Tinción:
1. Añada 15 μl de anticuerpo contra la polio diluido .
2. Incube a +37°C durante 30 minutos en una cámara húmeda.
3. Enjuague en PBS durante 5 minutos; repita con PBS reciente.
4. Añada 15 μl de anticuerpo marcado diluido.
5. Repita la pasos 2 y 3.
6. Monte con glicerol tamponado.
Subcategoría de investigación
Enfermedades infecciosas - víricas
Storage and Stability
Conservar a -20°C durante un máximo de 12 meses en prácticas alícuotas no diluidas. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
William C Weldon et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1387, 145-176 (2016-03-18)
Testing for neutralizing antibodies against polioviruses has been an established gold standard for assessing individual protection from disease, population immunity, vaccine efficacy studies, and other vaccine clinical trials. Detecting poliovirus specific IgM and IgA in sera and mucosal specimens has