MAB3418A5
Anti-MAP2 Antibody, clone AP20, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone AP20, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Sinónimos:
Microtubule-associated protein 2, MAP-2, MAP2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
AP20, monoclonal
reactividad de especies
rat, Xenopus, bovine, chicken, human, quail, mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
chicken ... Map2(424001)
frog ... Map2(780043)
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756) , Map2(281294)
rat ... Map2(25595)
Descripción general
Aplicación
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected MAP2 in rat E18 primary cortex cells.
Descripción de destino
Forma física
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable