Key Documents
MAB2510
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-proteína fluorescente verde, GFP original solamente, clon 264-449-2
clone 264-449-2, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
GFP
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
264-449-2, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
La proteína verde fluorescente (GFP) de la medusa Aequorea victoria se utiliza como indicador fluorescente para supervisar la expresión génica en una variedad de sistemas celulares, incluidos organismos vivos y tejidos fijados. A diferencia de otros reporteros bioluminiscentes, la GFP emite fluorescencia en ausencia de sustratos, cofactores u otras proteínas intrínsecas o extrínsecas. La GFP purificada es un monómero de 27 kDa compuesto por 238 aminoácidos y emite luz verde (emisión máxima a 509 nm) cuando es excitada con luz azul o UV.
Specificity
Dirigido contra una proteína de fusión expresada en bacterias. También reacciona con la variante GFP desplazada al rojo. No reacciona con GFP potenciada.
Immunogen
Epítopo: GFP original solamente
GFP nativa muy purificada
Application
Anticuerpo anti-proteína fluorescente verde, GFP original solamente, clon 264-449-2, es un anticuerpo contra la proteína fluorescente verde para utilizar en IP, WB e IC.
Categoría de investigación
Etiquetas de epítopo y uso general
Inmunocitoquímica
Inmunotransferencia: 1:1 000
Inmunoprecipitación
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo y los protocolos óptimos.
Subcategoría de investigación
Etiquetas de epítopos
Quality
Analizado
Physical form
Inmunoglobulina purificada. Líquido en tampón fosfato 0,02 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 con azida sódica al 0,1 %.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Conservar a 2-8°C durante un máximo de 12 meses.
Durante el transporte, pequeños volúmenes de producto quedarán ocasionalmente atrapados en el precinto del vial del producto. Para productos con volúmenes de 200μl o inferiores, recomendamos golpear suavemente el vial sobre una superficie dura o centrifugar brevemente el vial en una centrífuga de sobremesa para desalojar cualquier líquido de la tapa del recipiente.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Fei Mao et al.
Acta neuropathologica, 142(4), 629-642 (2021-06-22)
The neurodegenerative diseases amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal lobar degeneration with TAR DNA-binding protein-43 (TDP-43) inclusions (FTLD-TDP) share the neuropathological hallmark of aggregates of TDP-43. However, factors governing the severity and regional distribution of TDP-43 pathology, which may account
Guoqiang Cai et al.
The FEBS journal, 272(7), 1625-1638 (2005-03-30)
Neurotransmitter transporters play a major role in achieving low concentrations of their respective transmitter in the synaptic cleft. The GABA transporter GAT1 belongs to the family of Na(+)- and Cl(-)-coupled transport proteins which possess 12 putative transmembrane domains and three
Evangelia K Siska et al.
PloS one, 12(9), e0185498-e0185498 (2017-09-28)
Diabetes is a chronic disease characterized by high levels of blood glucose. Diabetic patients should normalize these levels in order to avoid short and long term clinical complications. Presently, blood glucose monitoring is dependent on frequent finger pricking and enzyme
Nguyet Nguyen et al.
Cell communication and signaling : CCS, 15(1), 48-48 (2017-11-16)
Human hyaluronic acid (HA) molecules are synthesized by three membrane spanning Hyaluronic Acid Synthases (HAS1, HAS2 and HAS3). Of the three, HAS1 is found to be localized more into the cytoplasmic space where it synthesizes intracellular HA. HA is a
Stamatia Laidou et al.
Redox biology, 32, 101458-101458 (2020-03-08)
Spinocerebellar ataxia type-1 (SCA1) is caused by an abnormally expanded polyglutamine (polyQ) tract in ataxin-1. These expansions are responsible for protein misfolding and self-assembly into intranuclear inclusion bodies (IIBs) that are somehow linked to neuronal death. However, owing to lack