Key Documents
MAB2076Z
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-integrina β6, clon CSβ6, sin azida
clone CSbeta6, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
MAB2076
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
CSbeta6, monoclonal
species reactivity
human, monkey, rat, rabbit
should not react with
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGB6(3694)
mouse ... Itgb6(16420)
rat ... Itgb6(311061)
rhesus monkey ... Itgb6(700454)
Specificity
El anticuerpo monoclonal MAB2076Z, producido por la inmunización de ratones con beta6 desactivada con alphavbeta6 humana secretada recombinante, es útil para la citometría de flujo y la inmunoprecipitación en todas las especies analizadas, incluido el ratón. También funciona bien para la inmunohistoquímica de tejidos fijados con acetona en varias especies, como rata, conejo, mono y humanos. El anticuerpo no funciona bien en inmunohistoquímica del tejido del ratón. Este anticuerpo no reconoce la subunidad aV y no reacciona con integrinas alfaV distintas de alfavbeta6. Dado que el anticuerpo no es eficaz en inmunoelectrotransferencia (WB), se desconoce si el epítopo reconocido por el anticuerpo se localiza en el heterodímero alfavbeta6 o sólo en la subunidad beta6.
Immunogen
Ratones genomanipulados para desactivar beta 6 han sido inmunizados con alpaVbeta6 secretada recombinante humana.
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
El anticuerpo anti-integrina β6, clon CSβ6, sin azida, detecta la concentración de integrina β6, y se ha publicado y validado para utilizar en FC, IP, IC, IH.
Inmunohistoquímica (fijación con acetona): Eficaz para conejo, rata, mono y humano. No es eficaz para el tejido de ratón.
Inmunocitoquímica: Eficaz para las líneas celulares F6, HT-29, H441 (otras, no probadas).
Citometría de flujo: eficaz para todas las especies probadas: conejo, rata, mono, humano, y el ratón.
Inmunoprecipitación
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Integrinas
Physical form
Líquido esterilizado mediante filtración a 1 mg/ml en PBS, sin conservantes.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Conservar a 2-8°C.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
A liposomal drug platform overrides peptide ligand targeting to a cancer biomarker, irrespective of ligand affinity or density.
Gray, BP; McGuire, MJ; Brown, KC
Testing null
Yahui Jiang et al.
Frontiers in oncology, 11, 690618-690618 (2021-10-09)
Implantation metastasis is the main means of dissemination in ovarian cancer. Our previous studies showed that SET and MYND domain-containing protein 3 (SMYD3) expression was higher in ovarian cancer spheroids than in monolayers. SMYD3 enhancement of spheroid invasion and adhesion
A continuous bovine kidney cell line constitutively expressing bovine ?v?6 integrin has increased susceptibility to foot-and-mouth disease virus.
LaRocco, M; Krug, PW; Kramer, E; Ahmed, Z; Pacheco, JM; Duque, H; Baxt, B; Rodriguez, LL
Journal of Clinical Microbiology null
Novel ITGB6 variants cause hypoplastic-hypomineralized amelogenesis imperfecta and taurodontism: characterization of tooth phenotype and review of literature.
Sriwattanapong, et al.
BDJ open, 9, 15-15 (2023)
Dana L Nettles et al.
Journal of anatomy, 204(6), 515-520 (2004-06-17)
In this study, we investigated the profile of integrin expression in human and porcine intervertebral disc tissue. Differences in extracellular matrix composition between anulus fibrosus (AF) and nucleus pulposus (NP) regions of the disc, as well as differences in cellular