MAB1997-AF647
Anti-Integrin β1 Antibody, clone MB1.2 Antibody, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone MB1.2, from rat, ALEXA FLUOR™ 647
Sinónimos:
Integrin beta-1, CD29, Fibronectin receptor subunit beta, GpIIa, VLA-1/2/3/4/5/6 subunit beta
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 647
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MB1.2, monoclonal
reactividad de especies
mouse
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Itgb1(16412)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB1997) and FITC conjugate (Cat. No. FCMAB269F) are also available for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, and Western Blotting applications.
Epigenetics & Nuclear Function
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Integrin-beta1 in NIH/3T3 cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable