Key Documents
MAB1900
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-integrina β1D, dominio CT citoplásmico, clon 2B1
clone 2B1, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
CD29
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2B1, monoclonal
species reactivity
canine, human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
General description
Las integrinas son una familia de glucoproteínas de membrana heterodímeras que consisten en subunidades alfa y beta no covalentemente asociadas. En mamíferos, se han identificado más de 18 subunidades alfa y 8 beta con numerosas isoformas variantes de empalme. En general, las integrinas actúan como receptores de las proteínas de la matriz extracelular. Ciertas integrinas pueden unirse también a ligandos solubles o a contrarreceptores en células adyacentes, como las moléculas de adhesión intracelular (ICAM), lo que provoca la agregación de las células. Las señales transducidas por las integrinas desempeñan un papel en muchos procesos biológicos, como el crecimiento, la diferenciación, la migración y la apoptosis celulares. Hay dos formas principales de integrina beta 1: la beta 1A y la beta 1D que difieren en 13 aminoácidos. Su patrón de distribución en tejidos adultos es mutuamente excluyente. La beta1A está presente en todos los tejidos, excepto en los músculos cardíaco y esquelético, que expresan, en cambio, la variante beta1D.
Specificity
El MAB1900 es específico del dominio citoplásmico de la subunidad integrina beta1D. La integrina beta1D está presente en el músculo cardíaco y el esquelético. En células C2C12 en proliferación no se expresa la beta1D; sin embargo, después de su diferenciación en miotubos, las C2C12 expresan elevadas concentraciones de integrina beta1D. La integrina beta1D también se encontró expresada en extractos de ratón adulto en músculo de las extremidades posteriores y lengua, con una banda débil en la piel. No se observó reactividad en extractos de pulmón, riñón, hígado o bazo {van der Flier et al, 1997}.
Immunogen
Epítopo: Dominio citoplásmico C-terminal
Péptido sintético que incluye una cisteína N-terminal adjunta: CQENPIYKSPINNFKNPNYGRKAGL acoplado a KLH.
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
Este anticuerpo anti-integrina β1D, dominio C-terminal citoplásmico, clon 2B1 está validado para su uso en WB, IC, IH para la detección de la integrina β1D.
Inmunoelectrotransferencia (WB): 1:100-1:1000; reconoce una banda de 116 kDa en las transferencias en PAGE-SDS al 7 % reducidas en células C2C12 diferenciadas y algunos tejidos adultos {véase van der Flier, 1997}. Se recomienda el tampón de lisis de SDS al 1% sobre el tampón RIPA o reductor de muestra tradicional.
Inmunocitoquímica:
Inmunohistoquímica: 1:25-1:200. Cortes de tejido congelados, no fijados, fijados posteriormente con PFA al 2% después añadir los anticuerpos primario y secundario {van der Flier, 1997}. Alternativamente, criocortes de 4-7μm fijados con acetona fría durante 2 minutos y conservados a -80°C hasta su uso. Los cortes secados al aire se rehidratan en PBS antes de utilizarlos; se recomienda vivamente la detección mediante sistemas ABC.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Integrinas
Physical form
Inmunoglobulina purificada. Líquido en PBS que contiene azida sódica al 0,09%.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Conservar a 2-8°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 12 meses desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Inhibition of collagen XVI expression reduces glioma cell invasiveness.
Bauer, R; Ratzinger, S; Wales, L; Bosserhoff, A; Senner, V; Grifka, J; Grassel, S
Cellular Physiology and Biochemistry null
Michelle H Kim et al.
Human molecular genetics, 20(7), 1324-1338 (2011-01-20)
Duchenne muscular dystrophy, the most common form of childhood muscular dystrophy, is caused by X-linked inherited mutations in the dystrophin gene. Dystrophin deficiencies result in the loss of the dystrophin-glycoprotein complex at the plasma membrane, which leads to structural instability
Transgenic overexpression of ADAM12 suppresses muscle regeneration and aggravates dystrophy in aged mdx mice.
J?rgensen, LH; Jensen, CH; Wewer, UM; Schr?der, HD
The American Journal of Pathology null
Michelle S Parvatiyar et al.
JCI insight, 5 (2019-05-01)
In the current preclinical study, we demonstrate the therapeutic potential of sarcospan (SSPN) overexpression to alleviate cardiomyopathy associated with Duchenne muscular dystrophy (DMD) utilizing dystrophin-deficient mdx mice with utrophin haploinsufficiency that more accurately represent the severe disease course of human
Tanya A Baldwin et al.
The Journal of biological chemistry, 299(12), 105426-105426 (2023-11-06)
S-palmitoylation is a reversible lipid modification catalyzed by 23 S-acyltransferases with a conserved zinc finger aspartate-histidine-histidine-cysteine (zDHHC) domain that facilitates targeting of proteins to specific intracellular membranes. Here we performed a gain-of-function screen in the mouse and identified the Golgi-localized