Documentos clave
MAB1580
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-oligodendrocitos, clon NS-1
ascites fluid, clone NS-1, Chemicon®
Sinónimos:
RIP
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
NS-1, monoclonal
species reactivity
human, hamster, rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OLIG2(10215)
Specificity
Reconoce los oligodendrocitos y sus vainas de mielina. El MAB1580 tiñe los oligodendrocitos progenitores y maduros.
Immunogen
Bulbo olfativo de rata
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección de oligodendrocitos utilizando este anticuerpo anti-oligodendrocitos, clon NS-1, validado para utilizar en IC, IH.
Inmunohistoquímica: 1:1 000-1:200 000 en tejido fijado con paraformaldehído al 4 %.
Inmunocitoquímica.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Marcadores neuronales y de la glía
Physical form
Líquido con azida sódica al 0,1 %.
Sin purificar
Storage and Stability
Mantener durante 1 año a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Cultivo de oligodendrocitos, cerebro
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Nathan VanderVeen et al.
Human gene therapy methods, 27(3), 98-111 (2016-04-09)
Glioblastoma multiforme (GBM) is the most commonly occurring primary brain cancer in adults, in whom its highly infiltrative cells prevent total surgical resection, often leading to tumor recurrence and patient death. Our group has discovered a gene therapy approach for
Mariana Puntel et al.
Toxicology and applied pharmacology, 268(3), 318-330 (2013-02-14)
Adenoviral vectors (Ads) are promising gene delivery vehicles due to their high transduction efficiency; however, their clinical usefulness has been hampered by their immunogenicity and the presence of anti-Ad immunity in humans. We reported the efficacy of a gene therapy
Naomi L Sayre et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 37(2), 514-527 (2016-02-14)
We previously demonstrated that stimulation of astrocyte mitochondrial ATP production via P2Y1 receptor agonists was neuroprotective after cerebral ischemic stroke. Another mechanism that increases ATP production is fatty acid oxidation (FAO). We show that in primary human astrocytes, FAO and
David Kaul et al.
PloS one, 7(5), e37767-e37767 (2012-06-06)
Toll-like receptors (TLR) are key players of the innate and adaptive immune response in vertebrates. The original protein Toll in Drosophila melanogaster regulates both host defense and morphogenesis during development. Making use of real-time PCR, in situ hybridization, and immunohistochemistry
Xavier d'Anglemont de Tassigny et al.
Hypoxia (Auckland, N.Z.), 3, 15-33 (2015-06-08)
Chronic hypoxemia, as evidenced in de-acclimatized high-altitude residents or in patients with chronic obstructive respiratory disorders, is a common medical condition that can produce serious neurological alterations. However, the pathogenesis of this phenomenon is unknown. We have found that adult