Documentos clave
LSKMPCR
Millipore
Placa de filtración MultiScreen-PCRµ96
Purification of PCR products
Sinónimos:
Montage PCR Kit
About This Item
UNSPSC Code:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.15
material
flat bottom wells
polystyrene
Quality Level
sterility
non-sterile
feature
lid: no
manufacturer/tradename
MultiScreen®
parameter
50-250 μL sample volume (per well)
technique(s)
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase)
bead-based assay: suitable
ligand binding assay: suitable
receptor binding assay: suitable
plate size
96 wells
well maximum volume
175 μL
working volume
100-150 μL
pore size
pore sizeproprietary
binding type
low binding surface
shipped in
ambient
General description
La placa de filtración Multiscreen-PCRμ96 es un dispositivo de 96 pocillos, de pequeño volumen, para la purificación de los productos de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). La placa para PCRμ96 permite la purificación de reacciones de PCR de pequeño y gran volumen (20–100 μl) con la recuperación de productos purificados en tan solo 20 μl de disolución. La separación mediante exclusión por tamaño al vacío elimina eficazmente las sales contaminantes, los dNTP no incorporados y los cebadores de las reacciones de PCR en menos de 15 minutos. El ADN purificado es adecuado para aplicaciones posteriores, como secuenciación, genotipado o micromatrices. Además, el diseño fácil de automatizar de la placa MultiScreen PCRμ96 la hace ideal para aplicaciones de gran rendimiento.
Application
La placa de filtración MultiScreen-PCRμ96 se ha utilizado en el cribado de productos naturales, el análisis total de fármacos, la precipitación de proteínas, la escisión de microesferas, la síntesis en fase sólida y los ensayos de solubilidad.También se ha utilizado en la purificación de los productos de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
Features and Benefits
  • Ofrece soluciones rápidas y automatizables para la purificación de PCR de alto rendimiento.
  • Proporciona gran pureza y recuperación.
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Ian Stewart et al.
Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology, 56(5), 804-812 (2009-08-04)
A referee analysis method for the detection and quantification of Pacific ciguatoxins in fish flesh has recently been established by the public health analytical laboratory for the State of Queensland, Australia. Fifty-six fish samples were analysed, which included 10 fillets
Tristan Barbeyron et al.
International journal of systematic and evolutionary microbiology, 61(Pt 8), 1899-1905 (2010-09-14)
A rod shaped, Gram-stain-negative, chemo-organotrophic, heterotrophic, strictly aerobic, non-gliding bacterium, designated strain PLR(T), was isolated from faeces of the mollusc Aplysia punctata (Mollusca, Gastropoda) that had been fed with green algae belonging to the genus Ulva. The novel strain was
Sarah A Wexler et al.
British journal of haematology, 121(2), 368-374 (2003-04-16)
In postnatal life, mesenchymal stem cells (MSC) self-replicate, proliferate and differentiate into mesenchymal tissues, including bone, fat, tendon, muscle and bone marrow (BM) stroma. Possible clinical applications for MSC in stem cell transplantation have been proposed. We have evaluated the