JCWP01300
Membrana de filtración Omnipore
Omnipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración de PTFE, tamaño de poro 10,0 μm
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
Omnipore
parameter
130 °C max. temp.
filter diam.
13 mm
thickness
85 μm
pore size
10.0 μm pore size
80 % porosity
shipped in
ambient
General description
Nuestra membrana Omnipore es una membrana de PTFE hidrófila que es compatible prácticamente con todos los disolventes, ácidos y disoluciones alcalinas.
Características y beneficios:
- Biológica y químicamente inertes
- La elevada porosidad produce caudales elevados
- Se dispone de variedades de PTFE hidrófobas e hidrófilas para la filtración de muestras acuosas u orgánicas
Aplicaciones:
- Membrana Fluoropore: Clarificación de ácidos, bases y disolventes; Control del aire; Filtración y ventilación de gases; Espectroscopia UV
- Membrana Omnipore: Filtración de disoluciones acuosas, clarificación de ácidos y de disoluciones alcalinas
Application
- Filtración de disoluciones acuosas
- Clarificación de disoluciones ácidas y alcalinas
- Filtración de fase móvil para HPLC, UPLC, LC-MS/MS
- Análisis de microplásticos