Documentos clave
HX0645
Supelco
Hydrogen Peroxide Solution 3% W/V
stabilized TITRISTAR
Sinónimos:
Peroxide
About This Item
Código UNSPSC:
51473503
Agency
traceable to NIST
Formulario
liquid
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Especificaciones
Tolerance: 3.0-3.5% W/V
Nota de análisis
Expiration date: Exp 12 months from mfg date
Arsenic (As): 0.5ppm max
Assay: 3.0% min
Chloride (Cl): 0.001% max
Color (APHA): 20 max
Evaporation residue: 0.02% max
Form: Clear liquid
Free acid (as H2SO4): 0.01% max
Heavy metals (as Pb): 1ppm max
Iron (Fe): 5ppm max
Nitrogen compounds (as N): 0.005% max
Phosphate (PO4): 0.003% max
Preservative (acetanilide): 0.02% max
Sulfate (SO4): 0.005% max
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable