Documentos clave
HX0078
Supelco
Heptano
greener alternative
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
Sinónimos:
n-Heptane, high purity solvents
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
100.20
Beilstein:
1730763
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número índice de la CE:
205-563-8
grado:
HPLC grade
Ensayo:
≥99% n-heptane basis
≥99.9% (saturated C7 hydrocarbons)
técnicas:
HPLC: suitable
aplicaciones:
general analytical
bp:
98 °C (lit.)
presión de vapor:
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
HPLC grade
Nivel de calidad
Agency
meets USP/NF
densidad de vapor
3.5 (vs air)
presión de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Línea del producto
OmniSolv®
Ensayo
≥99% n-heptane basis
≥99.9% (saturated C7 hydrocarbons)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
433 °F
lim. expl.
7 %
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤0.01% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
residuo de evap.
≤1 ppm
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -4 °C
solubilidad
0.05 g/L
densidad
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤197 nm
Absorción UV
λ: 197 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.50
λ: 210 nm Amax: ≤0.25
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
aplicaciones
general analytical
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Aplicación
HX0078P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
Nota de preparación
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análisis
Assay (n-heptane)99.0% minAssay (saturated C7 hydrocarbons)99.9% minBoiling range94.5-99.0°CCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 197 nm1.00AU maxUV Abs. at 200 nm0.50AU maxUV Abs. at 210 nm0.25AU maxUV Abs. at 220 nm0.10AU maxUV Abs. at 230 nm0.05AU maxUV Abs. at 250 nm0.01AU maxUV Abs. at 260 nm0.01AU maxUV Abs. at 270 nm0.005AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off197nm maxWater (H2O)0.01% max
Información legal
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-4 °C - closed cup