H0MMMUSTC
Millidisk Cartridge Housing T-line 40stk
Small-volume applications
About This Item
Productos recomendados
Materiales
316L stainless steel
silicone seal
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Millidisk®
disponibilidad
available only in North America
Parámetros
10 bar max. inlet pressure (145 psi)
Altura
22.1 cm (8.7 in.)
Longitud
22.1 cm (8.7 in.)
An entrada a salida
17.8 cm (7 in.)
peso
2.95 kg (6.5 lb)
Adaptador
4 in. base-dome connection O-ring (2-337)
1/4 in. drain/vent hose barb
1 in. gauge port sanitary flange
1 in. inlet/outlet sanitary flange
código del cartucho
Code M (2-118; O-rings)
compatibilidad
for use with One 2-inch or 4-inch Code M Cartridge Filter