Documentos clave
GF141
Sigma-Aldrich
Proteína factor de células madre de ratón recombinante
The Stem Cell Factor (SCF) Protein, Recombinant mouse, is a hematopoietic growth factor that exerts its activity at the early stages of hematopoiesis.
Sinónimos:
SCF, Mast Cell Growth Factor, MGF, c-kit Ligand
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
biological source
mouse
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
assay
>98% (SDS-PAGE)
specific activity
≥1x10e5 U/mg
manufacturer/tradename
Chemicon®
impurities
<0.1 ng/μg Endotoxin (of SCF)
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
mouse ... KITLG(17311)
General description
El factor de células madre (SCF) es un factor de crecimiento hematopoyético que ejerce su actividad en las primeras etapas de la hematopoyesis. El SCF estimula la proliferación de progenitores mieloides, eritroides y linfoides en cultivos de médula ósea y se ha demostrado que actúa sinérgicamente con factores estimulantes de colonias. El FGF murino es una proteína de 18,3 kDa que contiene 164 restos de aminoácidos.
Origen del producto: E. coli
Application
El intervalo de concentración para la mayoría de las aplicaciones in vitro está comprendido entre 1,0 y 100 ng/ml. El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
La proteína factor de células madre (SCF) recombinante de ratón es un factor de crecimiento hematopoyético que ejerce su actividad en las primeras etapas de la hematopoyesis.
Linkage
Sustituye a: GF049
Physical form
Proteína liofilizada a partir de fosfato de sodio10 mM, pH 6,5, sin aditivos.
Storage and Stability
El polvo liofilizado, aunque estable a temperatura ambiente, es mejor conservarlo a -20°C durante un máximo de 12 meses a partir de la fecha de recepción. Después de un centrifugado rápido, reconstituir en agua estéril a una concentración de 0,1-1,0 mg/ml. Esta disolución puede diluirse en otras disoluciones tamponadas y conservarse a 4°C durante una semana o a -20°C para su uso futuro. El SCF de ratón reconstituido debe conservarse en alícuotas no diluidas a -20°C durante un máximo de seis meses. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Analysis Note
Actividad específica: el SCF murino es biológicamente activo cuando se compara con los patrones. La ED(50), determinada mediante estimulación dosis-dependiente de la proliferación de la línea celular TF-1 humana es ≤ 10 ng/ml
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2