Documentos clave
CPDI0NJM1
Milli-Q
DI-PAK® (Media)
Medium: 2.4 kg, Produces deionized water, for use with Milli-DI® systems
Sinónimos:
Módulo de purificación DI-PAK®
About This Item
UNSPSC Code:
41104202
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
material
cartridge (Mixed bed ion exchange resin and granular carbon)
Quality Level
feature
Activated carbon : to remove chlorine and organic compounds.
Mixed bed resin : to remove ions.
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
DI-PAK®
parameter
2.4 kg operating weight
technique(s)
ion chromatography: suitable
H × W × D
395 mm × 160 mm × 85 mm
conductivity
400 μS/cm (Feed water conductivity)
compatibility
for use with Milli-DI®
shipped in
ambient
General description
El módulo de purificación (medio) DI-PAK® es un cartucho de purificación de agua desechable para utilizar con los sistemas Milli-DI®. Produce agua desionizada con una resistividad de >1 Mohm.cm a 25 °C, utilizando agua del grifo como fuente de alimentación.
Application
El módulo de purificación (medio) DI-PAK® elimina el cloro, los coloides y los contaminantes iónicos para igualar la calidad del agua requerida para su aplicación.
Features and Benefits
  • Fácil mantenimiento: EL módulo de purificación (tamaño medio) DI-PAK® puede cambiarse en cuestión de segundos sin riesgo de fugas. La pantalla LED le avisa cuando es necesario cambiarlo.
  • Permite la purificación de unos 300 l de agua con una resistividad >1 Mohm.cm a 25 °C (conductividad del agua de alimentación = 400 mS/cm y CO2 disuelto = 0 ppm).
  • En el proceso de purificación se utilizan carbón activado y tecnología de intercambio iónico.
  • Produce de 3 a 5 l de agua purificada al día.
  • Origen del agua de alimentación: agua del grifo.
Legal Information
DI-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLI-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany