Documentos clave
CP2ALLRES
Milli-Q
Cartucho Q-Gard® A
Polishing cartridge for AFS® 8/16 and AFS® 8D/16D systems
Sinónimos:
Cartucho de purificación Q-Gard®
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Q-Gard®
technique(s)
ion chromatography: suitable
compatibility
for use with AFS®
shipped in
ambient
General description
El cartucho Q-Gard® A es un cartucho de purificación con resinas nuevas de intercambio iónico para utilizar con los sistemas de purificación del agua AFS® 8/16 y AFS® 8D/16D. Este cartucho se ha diseñado para producir agua de gran resistividad utilizando medios de purificación cuidadosamente seleccionados.
Application
El cartucho Q-Gard® se ha diseñado para eliminar los contaminantes iónicos por debajo del nivel de trazas para adaptarse a la calidad de agua requerida para su aplicación.
Features and Benefits
  • Calidad del agua garantizada.
  • Garantiza el cumplimiento de las especificaciones del sistema.
  • Emplea tecnología de intercambio de iones para la purificación de agua.
Components
Resinas de intercambio iónico vírgenes para la eliminación de iones
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany