Merck
CHGE73TS3
Millipore
Millipore Express® SHC 0.5/0.2µm Cartridge 30
Code 7 Silicone, Autoclavable and SIP
Sinónimos:
Millipore Express SHC Cartridge Filter 30 in. 0.5/0.2 μm Code 7 Silicone
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Nombre del producto
Cartucho Millipore Express® SHC, pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7, silicone seal
Materiales
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polysulfone
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore Express®
Parámetros
≤84.5  mL/min air diffusion at 23 °C
0.07 bar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (forward)
2.07 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
2100 mbar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (forward)
69 mbar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (forward)
7 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
técnicas
sterile filtration: suitable
Longitud
30 in.
Anchura
2.7 in.
longitud nominal del cartucho
30 in. (75 cm)
Diámetro
6.9 cm (2.7 in.)
filtración área
1.44 m2
impurezas
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matriz
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
entrada
sample type liquid
punto de burbuja
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
código del cartucho
Code 7
Descripción general
Los filtros Millipore Express® SHC tienen una membrana de polietersulfona de prefiltración integrada que protege la membrana de 0,2 μm de obstrucciones prematuras y amplía la capacidad de filtración, para que obtenga un rendimiento de calidad esterilizante y superior. El cartucho de filtración CHGE73TS3 se caracteriza por un tamaño de poro de 0,5/0,2 μm, una superficie de filtración de 1,47 m2 y una configuración de cartucho de código 7.
Los filtros Millipore Express® SHC le proporcionan una solución única para una variedad de líquidos de proceso, lo que reduce al mínimo los esfuerzos de validación y simplifica el inventario de filtros y los requisitos de stock. Con los filtros Millipore Express® SHC, se aumenta la productividad, se acortan los tiempos de ciclo y se reducen los costes.
Aplicación
  • Aditivos de medios
  • Protección de columnas
  • Corrientes proteicas concentradas
  • Cosecha celular (después de la clarificación)
  • Cáusticos/ajustadores del pH
  • Disoluciones tampón
  • Disolución CIP
Características y beneficios
  • Membranas de PES hidrófilas de gran capacidad y gran flujo
  • Rendimiento de calidad esterilizante validado
  • Pruebas de humectación e integridad sencillas
  • Rendimiento superior en corrientes con mucha suciedad, incluidos medios y disoluciones que contienen proteínas
  • Mayor capacidad para mejorar la eficiencia y la economía de los procesos
  • Amplia compatibilidad química en un amplio intervalo de pH (1-14): cáustica compatible
Otras notas
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: consulte las instrucciones de humectación en el manual del usuario de los filtros con membrana MILLIPORE EXPRESS® 
  • Condiciones de conservación: Consulte el manual del usuario de los filtros con membrana MILLIPORE EXPRESS®
  • Condiciones de eliminación: Desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local aplicable.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany