CBL1337F
Anti-PECAM-1 Antibody, clone 390, FITC conjugated
clone 390, Chemicon®, from rat
Sinónimos:
CD31
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
390, monoclonal
reactividad de especies
mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PECAM1(5175)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry: acteone fixed frozen tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable