AP184A
Donkey Anti-Sheep IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate, Species Adsorbed
0.6 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
donkey
Nivel de calidad
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
sheep
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
concentración
0.6 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Ligadura / enlace
Forma física
Reconstitute with sterile distilled water to match the volume indicated on the vial label. Centrifuge product if it is not completely clear after standing for 1-2 hours at room temperature.
Almacenamiento y estabilidad
WARNING:
For research use only; not for use as a diagnostic.
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3