Key Documents
ABT59
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-pericentrina
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Pericentrin, Kendrin, Pericentrin-B
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PCNT(5116)
General description
La pericentrina se une a la calmodulina y se expresa en el centrosoma que sirve como un andamio multifuncional para anclar proteínas y complejos proteicos. La evidencia sugiere que la pericentrina desempeña un papel en la nucleación de microtúbulos y la organización del huso. Estudios recientes demuestran que la pericentrina desempeña un papel en el enanismo primordial osteodisplásico de Majewski/microcefálico tipo II (MOPDII) y el síndrome de Seckel. El uso reciente en el modelado de redes indica un vínculo directo entre la sensibilidad al cáncer de mama y alteraciones en el centrosoma. La pericentrina es un posible marcador de defectos centrosómicos en el cáncer y la progresión del cáncer, ya que las anomalías en el centrosoma en tumores sólidos van acompañadas de concentraciones elevadas de pericentrina y defectos en la organización de la pericentrina.
Specificity
Otras homologías: Ratón (homología de secuencia del 89%). No se encontró homología con la rata.
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la pericentrina humana.
Application
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:500 de un lote representativo detectó la pericentrina en células HeLa.
Este anticuerpo anti-pericentrina se ha validado para utilizarse en WB, IC para la detección de la pericentrina.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HeLa.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la pericentrina en 10 µg de lisado de células HeLa. La inmunoelectrotransferencia se realizó sin Tween.
Target description
~250 kDa observados.
Uniprot describe 2 isoformas producidas por empalme alternativo con pesos moleculares en 378 y 355 kDa Sin embargo, en lisados endógenos, la pericentrina se observa en ~250 kDa y ~150 kDa en inmunoelectrotransferencia (western blot) (Wen, Y., et al. (2008). J Biol Chem. 283(5):2793-2803).
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Ting Lin et al.
Molecular medicine reports, 16(6), 8685-8690 (2017-10-11)
Previous studies have indicated that glomerular podocyte injury serves a crucial role in proteinuria during the process of chronic kidney disease. The slit diaphragm of podocytes forms the final barrier to proteinuria. Dendrin, a constituent of the slit diaphragm protein
Claudia Conte et al.
Biology open, 7(5) (2018-04-25)
Dynein is the sole processive minus-end-directed microtubule motor found in animals. It has roles in cell division, membrane trafficking, and cell migration. Together with dynactin, dynein regulates centrosomal orientation to establish and maintain cell polarity, controls focal adhesion turnover and
Alyssa C Rezey et al.
Scientific reports, 9(1), 7555-7555 (2019-05-19)
Allergic asthma is characterized by airway smooth muscle layer thickening, which is largely attributed to cell division that requires the formation of centrosomes. Centrosomes play a pivotal role in regulating bipolar spindle formation and cell division. Before mitosis, centrosomes undergo
Qian Wang et al.
The Journal of biological chemistry, 292(31), 12874-12884 (2017-06-18)
The X-linked deubiquitinase USP9X has been implicated in multiple pathological disorders including malignancies and X-linked intellectual disability. However, its biological function and substrate repertoire remain to be investigated. In this study, we utilized the tandem mass tag labeling assay to
Anke Brüning-Richardson et al.
Cancers, 13(23) (2021-12-11)
Previous data on glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) inhibition in cancer models support a cytotoxic effect with selectivity for tumor cells compared to normal tissue but the effect of these inhibitors in glioma has not been widely studied. Here, we